Fontos dokumentumok
8.14113
Sigma-Aldrich
(-)-Menthol
for synthesis
Szinonimák:
(-)-Menthol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H20O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
218-690-9
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
hatékonyság
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
216 °C/1013 hPa
mp
41-44 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 101 °C
oldhatóság
490 mg/L
sűrűség
0.890 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
450 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](CC[C@H](C1)C)C(C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 41 °C
Melting range (upper value): ≤ 44 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in ethanol): -50.0 - -48.0 °
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup