Merck
570079
Sigma-Aldrich
2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol-1,2,6,6-d4
98 atom % D
Szinonimák:
Menthol-plus its 3 isomers-1,2,6,6-d4
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10D4H16O
Molekulatömeg:
160.29
UNSPSC kód:
12142200
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
OC1([2H])C(C(C)C)([2H])CCC(C)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/i6D2,9D,10D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOOLISFMXDJSKH-JKQVIGAJSA-N
Alkalmazás
Contains Menthol-d4, Isomenthol-d4, Neomenthol-d4, Neoisomenthol-d4
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)