Merck
84320
Sigma-Aldrich
Menthyl salicylate
mixture of isomers
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H24O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
276.37
Beilstein:
3097754
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.52
bp
186-190 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.04 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CC(C)C1CCC(C)CC1OC(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C17H24O3/c1-11(2)13-9-8-12(3)10-16(13)20-17(19)14-6-4-5-7-15(14)18/h4-7,11-13,16,18H,8-10H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJOXEWUZWQYCGL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
light stabilizer
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)