Fontos dokumentumok
D221503
2-Dodecanol
99%
Szinonimák:
Decyl methyl carbinol
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.44 (lit.)
bp
249-250 °C (lit.)
sűrűség
0.829 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C12H26O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)13/h12-13H,3-11H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSWSEQPWKOWORN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?