Fontos dokumentumok
8.08146
Sigma-Aldrich
1-Tetradecanol
for synthesis
Szinonimák:
1-Tetradecanol, Myristyl alcohol, Tetradecyl alcohol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H30O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
214.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
204-000-3
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
240 °C
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
277-288 °C/1013 hPa
mp
36-39 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 145 °C
sűrűség
0.8 g/cm3 at 60 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
293.0 °F
Lobbanási pont (C)
145 °C