Fontos dokumentumok
STS0003
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-40 solution
greener alternative
70% aqueous solution
Szinonimák:
Secondary alcohol ethoxylate 41 EO
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12161902
NACRES:
NA.21
grade
laboratory grade
Minőségi szint
leírás
non-ionic
form
liquid
molekulatömeg
1,960 g/mol by calculation
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
70% in water
CMC
1314 ppm (25°C)
átmeneti hőmérséklet
cloud point >100 °C (1 wt% actives aq solution)
pour point 5 °C
oldhatóság
water: freely soluble (some compositions may form gels)
sűrűség
1.072 g/mL at 30 °C
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
18
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
This product is a 70% aqueous solution of a secondary alcohol ethoxylate with 41 ethylene oxide (EO) units.
Tulajdonságok és előnyök
  • Emulsion stabilizer
  • Provides freeze/thaw & ionic stability
  • Electrolyte solubility
  • Good handling properties
Jogi információk
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)