Fontos dokumentumok
W254800
Heptyl alcohol
≥97%, FCC, FG
Szinonimák:
1-Heptanol, Heptyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőznyomás
0.5 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥97%
öngyulladási hőmérséklet
662 °F
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
sűrűség
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
apple; green; leafy; musty; fruity; vegetable; waxy
SMILES string
CCCCCCCO
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
168.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
76 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?