Fontos dokumentumok
W230308
Citral
mixture of cis and trans, ≥96%, FG
Szinonimák:
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Geranial and neral mixture
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
gőzsűrűség
5 (vs air)
gőznyomás
0.2 mmHg ( 200 °C)
Teszt
≥96%
szín
colorless to light yellow
törésmutató
n20/D 1.488 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
sűrűség
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
fresh; lemon; sweet
SMILES string
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Alkalmazás
- Screening and In Silico Analyses of the Yeast Saccharomyces cerevisiae Σ1278b Bank Mutants Using Citral as a Natural Antimicrobial.: This study evaluates the antimicrobial properties of citral using yeast mutants, highlighting its potential as a natural antimicrobial agent in food safety applications (El Harati et al., 2024).
- Exploring the binding affinity and characteristics of DcitOBP9 in citrus psyllids.: This research investigates the interaction between citral and the DcitOBP9 protein in citrus psyllids, offering insights into pest control strategies for citrus crops (Pei et al., 2024).
- Synergistic anti-virulence efficacy of citral and carvacrol against mixed vaginitis causing Candida albicans and Gardnerella vaginalis: An in vitro and in vivo study.: The study demonstrates the enhanced anti-virulence effects of citral combined with carvacrol against pathogens causing mixed vaginitis, providing a basis for potential therapeutic applications (Jothi & Gowrishankar, 2024).
- Effect of polyethoxylated flavonoids (PMFs)-loaded citral and chitosan composite coatings on citrus preservation: From the perspective of fruit resistance.: This research highlights the efficacy of citral in composite coatings to improve citrus fruit preservation by enhancing resistance against spoilage (Li et al., 2024).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
98 °C - DIN 51758
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?