Merck
857458M
Avanti
16:0 aldehyde
Avanti Research - A Croda Brand 857458M, methylene chloride solution
Szinonimák:
hexadecanal
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H32O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>90% (contains dimer, trimer, tetramer, TLC)
Forma
methylene chloride solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (857458M-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 857458M
koncentráció
1 mg/mL (857458M-1mg)
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC([H])=O
InChI
1S/C16H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h16H,2-15H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIOYUNMRJMEDGI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
16:0 aldehyde has been used as a component of aqueous buffer to study its enzyme activity on Hfd1p, aldehyde dehydrogenase (ALDH3A1) and ALDH3A2 enzymology.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857458M-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jonathan A Stefely et al.
Nature biotechnology, 34(11), 1191-1197 (2016-11-01)
Mitochondrial dysfunction is associated with many human diseases, including cancer and neurodegeneration, that are often linked to proteins and pathways that are not well-characterized. To begin defining the functions of such poorly characterized proteins, we used mass spectrometry to map
Mitochondrial protein functions elucidated by multi-omic mass spectrometry profiling
Stefely JA, et al.
Nature Biotechnology, 34(11), 1191-1191 (2016)