Merck
80139
Supelco
Undecanal
analytical standard
Szinonimák:
Undecyl aldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)9CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.29
Beilstein:
1753213
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.94 (vs air)
Teszt
≥98.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.4322 (lit.)
bp
109-115 °C/5 mmHg (lit.)
mp
−2 °C (lit.)
sűrűség
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h11H,2-10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMPQYAYAQWNLME-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
221.0 °F
Lobbanási pont (C)
105 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Leah Armon et al.
Fertility and sterility, 102(3), 885-890 (2014-07-27)
To characterize the nature of the human oocyte-derived chemoattractant. Laboratory in vitro study. Academic research institute. Ten healthy sperm donors. Oocyte-conditioned media from women undergoing IVF treatment because of male factor infertility. Sperm samples were processed by the migration-sedimentation technique. Oocyte-conditioned
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis