FAP80868
Aflas in maize
reference material
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
Javasolt termékek
grade
reference material
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Fera Science Ltd
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
−20°C
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins
Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2, Aflatoxin (total)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Biotoxins / Mycotoxins
Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2, Aflatoxin (total)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)