Fontos dokumentumok
178519
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
99%
Szinonimák:
Frambione, NSC 26515, Raspberry ketone
Teszt
99%
Forma
solid
mp
81-85 °C (lit.)
oldhatóság
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CC(=O)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?