Fontos dokumentumok
1598813
USP
Raspberry ketone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone, Frambione, NSC 26515, Raspberry ketone
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
raspberry ketone
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
81-85 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(=O)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Dobutamine Hydrochloride
- Ractopamine Hydrochloride Suspension
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2