Merck
W257206
Sigma-Aldrich
Hexyl hexanoate
≥97%, FG
Szinonimák:
Hexyl caproate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4CO2(CH2)5CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
200.32
FEMA-szám:
2572
EC-szám:
Európai Tanács szám:
316
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.066
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
245-246 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
sűrűség
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; vegetable; fruity
SMILES string
CCCCCCOC(=O)CCCCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NCDCLPBOMHPFCV-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Hexyl hexanoate is one of the main flavor components of passion fruit and apples.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
210.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
99 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The volatile constituents of passion fruit juice.
Hiu DN & Scheuer PJ
Journal of Food Science, 26(6), 557-563 (1961)
Volatile production and fruit quality during development of superficial scald in Red Delicious apples
Paliyath G, et al.
Food Research International, 30(2), 95-103 (1997)
Zhilin Zhang et al.
Journal of insect science (Online), 14 (2014-12-21)
The morphological structure of the metathoracic scent glands (MTGs) in Adelphocoris suturalis was observed by utilizing scanning electron microscope (SEM). Also, the secretions of MTGs in male and female were analyzed by using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The result showed
Rachel S Leisso et al.
Physiologia plantarum, 153(2), 204-220 (2014-06-20)
'Soggy breakdown' (SB) is an internal flesh disorder of 'Honeycrisp' apple (Malus × domestica Borkh.) fruit that occurs during low temperature storage. The disorder is a chilling injury (CI) in which visible symptoms typically appear after several weeks of storage