Merck
W349801
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl 3-methylbutanoate
≥97%, FCC, FG
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
184.28
FEMA-szám:
3498
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2344
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
09.505
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.432 (lit.)
bp
98 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
apple; green
SMILES string
CC\C=C/CCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-5-6-7-8-13-11(12)9-10(2)3/h5-6,10H,4,7-9H2,1-3H3/b6-5-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIQLNKITFBJPFO-WAYWQWQTSA-N
Related Categories
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
140.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
60 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Martin Heil et al.
Journal of chemical ecology, 34(5), 601-604 (2008-04-15)
Herbivore-induced volatile organic compounds (VOCs) are widely appreciated as an indirect defense mechanism since carnivorous arthropods use VOCs as cues for host localization and then attack herbivores. Another function of VOCs is plant-plant signaling. That VOCs elicit defensive responses in
Riikka Rinnan et al.
Frontiers in microbiology, 4, 224-224 (2013-08-24)
Biogenic volatile organic compounds (BVOCs) affect both atmospheric processes and ecological interactions. Our primary aim was to differentiate between BVOC emissions from above- and belowground plant parts and heath soil outside the growing season. The second aim was to assess