Fontos dokumentumok
H4515
Methyl heptadecanoate
≥99%
Szinonimák:
Heptadecanoic acid methyl ester, Methyl margarate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder or solid
bp
152-153 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
29.8-30.3 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
saturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUEBIMLTDXKIPR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a substrate for lipoxygenase assay
- as an internal standard for the quantification of squalene, fatty acids (FA) and lipids
- as a reference standard for precise separation of methyl esters of different fatty acids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1