Merck
94565
Sigma-Aldrich
Pentyl valerate
≥97.0% (GC)
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)2CH2COO(CH2)4CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.26
Beilstein:
1754427
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥97.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.417
bp
201-203 °C (lit.)
sűrűség
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCCCOC(=O)CCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-7-9-12-10(11)8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FGPPDYNPZTUNIU-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tripti Raghavendra et al.
BioMed research international, 2014, 353845-353845 (2014-08-06)
Pentyl valerate was synthesized biocatalytically using Candida rugosa lipase (CRL) immobilized in microemulsion based organogels (MBGs). The optimum conditions were found to be pH 7.0, temperature of 37 °C, ratio of concentration of water to surfactant (Wo) of 60, and