Merck
W257508
Sigma-Aldrich
Hexyl octanoate
≥97%, FG
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)6CO2(CH2)5CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
228.37
FEMA-szám:
2575
EC-szám:
Európai Tanács szám:
394
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.113
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
green; fruity
grade:
FG
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
bp
307 °C (lit.)
sűrűség
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; fruity
SMILES string
CCCCCCCC(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-7-9-10-12-14(15)16-13-11-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBGWNXWNCSSXCO-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Elinor M Lichtenberg et al.
Behavioral ecology and sociobiology, 65(4), 763-774 (2011-04-09)
Foragers can improve search efficiency, and ultimately fitness, by using social information: cues and signals produced by other animals that indicate food location or quality. Social information use has been well studied in predator-prey systems, but its functioning within a
Najat H O Bahroun et al.
Analytica chimica acta, 1028, 121-130 (2018-06-10)
Rapid, sensitive, and selective detection and identification of pathogenic bacteria is required in terms of food security. In this study, exogenous VOCs liberated by Salmonella strains have been identified and quantified via head space-solid phase microextraction gas chromatography mass spectrometry