Fontos dokumentumok
W281107
Octyl octanoate
≥98%, FG
Szinonimák:
Octyl caprylate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
bp
307 °C (lit.)
mp
−18 °C (lit.)
sűrűség
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
coconut; oily; fruity; sweet
SMILES string
CCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-18-16(17)14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DJNTZVRUYMHBTD-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?