Merck
W340399
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl hexanoate
natural, ≥95%, FG
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.30
FEMA-szám:
3403
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
Flavis-szám:
9.271
NACRES:
NA.21
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥95%
törésmutató
n20/D 1.473 (lit.)
bp
115 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; waxy; fruity; tropical
SMILES string
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)CCCCC
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h5,7H,3-4,6,8-11H2,1-2H3/b7-5-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGACQXBDYBCJCY-ALCCZGGFSA-N
Related Categories
Egyéb megjegyzések
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)