Fontos dokumentumok
H6511
3-Heptanone
98%
Szinonimák:
Butyl ethyl ketone, Ethyl butyl ketone
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.408 (lit.)
bp
146-149 °C (lit.)
mp
−39 °C (lit.)
sűrűség
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O/c1-3-5-6-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGAZZOYFWWSOGK-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
100.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
38 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?