B8782
Nalgene® bottles, style 2104
capacity 30 mL
Szinonimák:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Javasolt termékek
material
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round bottle
translucent high-density polyethylene bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (28)
leírás
Not autoclavable
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 2104-0001
palackátmérő × Ma
34 mm × 63 mm
kapacitás
30 mL
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Nalgene® bottles are ideal for storing chemicals, materials, and specimens.
- Laboratory-grade HDPE material for reliably low leachables and extractables.
- Suitable for use in freezers (up to -100°C).
- Rigid, uniform walls offer protection against splitting or punctures.
- Bottles have excellent durability and are chemically resistant to most acids, bases, and alcohols.
- Linerless caps ensure a leak-proof seal for sample protection.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)