Merck
W254908
Sigma-Aldrich
Heptyl butyrate
≥98%, FG
Szinonimák:
Heptyl butanoate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2CO2(CH2)6CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.29
FEMA-szám:
2549
EC-szám:
Európai Tanács szám:
504
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.166
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.4215 (lit.)
bp
225-226 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
sűrűség
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; fruity; sweet
SMILES string
CCCCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-10-13-11(12)9-4-2/h3-10H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JPQHLIYIQARLQM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Heptyl butyrate is a flavor ester that occurs naturally in babaco fruit. It is an attractant for Vespula pensylvanica, a species of Yellow Jacket.
Alkalmazás
Heptyl butyrate can be used as a flavoring ingredient in numerous consumer foods and beverages because of its fruity flavor.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Christelle Guédot et al.
Insects, 9(2) (2018-06-03)
Social wasps can be serious pests in fruit growing plantings and are becoming increasingly problematic for grape growers. In this study, we conducted two experiments to assess the species composition and seasonal phenology of social wasps in Wisconsin vineyards in
Discovery and development of chemical attractants used to trap pestiferous social wasps (Hymenoptera: Vespidae)
Landolt P and Zhang Q-H
Journal of Chemical Ecology, 42(7), 655-665 (2016)
Volatile flavor components of babaco fruit (Carica pentagona, Heilborn).
Shaw GJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 33(5), 795-797 (1985)
Heptyl buryrate, a new synthetic attractant for yellow jackets.
Davis HG, et al.
Journal of Economic Entomology, 62(5) (1969)
Vapor pressures and vaporization enthalpies of a series of esters used in flavors by correlation gas chromatography.
Kozlovskiy M, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 86, 65-74 (2015)