Merck
258601
Sigma-Aldrich
Vanillin acetate
98%
Szinonimák:
4-Formyl-2-methoxyphenyl acetate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO2C6H3-4-(CHO)-2-OCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
77-79 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
ester
SMILES string
COc1cc(C=O)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(12)14-9-4-3-8(6-11)5-10(9)13-2/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Chemoselective reduction of vanillin acetate using sodium borohydride has been reported.
Alkalmazás
Vanillin acetate has been used in preparation of:
  • 2-nitrohomovanillic acid
  • 2-nitrovanildin acetate
  • 2-nitro-3,4-duimethoxybenzaldehyde
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
New synthesis of 2, 3-dimethoxy-5-methyl-1, 4-benzoquinone and hexahydrocoenzyme Q4 chromanol.
Weinstock LM, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 12(1), 154-155 (1967)
The discovery-oriented approach to organic chemistry. 6. Selective reduction in organic chemistry: Reduction of aldehydes in the presence of esters using sodium borohydride.
Baru AR and Mohan RS
Journal of Chemical Education, 82(11), 1674-1674 (2005)
Azlactones and phenylacetic acids derived from the 2-nitro-derivatives of vanillin, isovanillin, and veratraldehyde.
S F MacDONALD
Journal of the Chemical Society, 174, 376-378 (1948-03-01)