Merck
NISTC2418
High-purity lead
NIST® SRM® C2418
Szinonimák:
Lead
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Pb
CAS-szám:
Molekulatömeg:
207.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
kiszerelés
pkg of disk
gyártó/kereskedő neve
NIST®
ellenállás
20.65 μΩ-cm
technika/technikák
optical emission spectroscopy (OES): suitable
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
format
matrix material
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as a composition standard for optical emission spectrometric methods of analysis. It is in the form of a disk, 50 mm (2 in.) in diameter and 16 mm (5/8 in.) thick. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM C2418_cert
SRM C2418_SDS
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Cadmium (Cd), silver (Ag)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Calcium (Ca), Cobalt (Co), Copper (Cu), Iron (Fe), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Tellurium (Te), Tin (Sn), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)