Fontos dokumentumok
W272809
Methyl octanoate
99%, FG
Szinonimák:
Caprylic acid methyl ester, Methyl caprylate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.417 (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
sűrűség
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; fruity; citrus; sweet
SMILES string
CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Efficient identification of raw and ripe tung oil using headspace GC-MS.: This research demonstrates the use of headspace gas chromatography-mass spectrometry for identifying components, including methyl octanoate, in tung oil. The method offers applications in quality control and authentication of oil products (Xu et al., 2021).
- Chemical kinetic study of the oxidation of a biodiesel-bioethanol surrogate fuel: methyl octanoate-ethanol mixtures.: The paper investigates the oxidation kinetics of methyl octanoate and ethanol mixtures, providing insights into their use as biofuels. This study is significant for the development of renewable energy sources (Togbe et al., 2010).
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?