Fontos dokumentumok
W246830
Isoeugenol
natural, 99%, FG
Szinonimák:
2-Methoxy-4-propenylphenol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Betel leaf oil
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
gőzsűrűség
>1 (vs air)
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
összetétel
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Isoeugenol
törésmutató
n20/D 1.575 (lit.)
bp
132 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.083 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
isoeugenol
Érzékszervi
clove; woody; spicy; smoky; sweet
SMILES string
OC1=CC=C(/C=C/C)C=C1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3/b4-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?