Fontos dokumentumok
8.18455
Sigma-Aldrich
Eugenol
for synthesis
Szinonimák:
Eugenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol
About This Item
Lineáris képlet:
2-(CH3O)-4-(CH2=CHCH2)C6H3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
202-589-1
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.0% (GC)
gőznyomás
<0.1 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
hatékonyság
1930 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
252 °C/1013 hPa
mp
-9.2 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >110 °C
sűrűség
1.07 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O(C)c1c(ccc(c1)CC=C)O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.064 - 1.066
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
255.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
124 °C - closed cup