Merck
W228605
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamaldehyde
FCC, FG
Szinonimák:
(E)-Cinnamaldehyde, Cinnamic aldehyde, trans-3-Phenyl-2-propenal
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH=CHCHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.16
FEMA-szám:
2286
Beilstein:
1071571
Európai Tanács szám:
102
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.014
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
cinnamon; spicy; sweet; warm
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
élelmiszer allergén:
no known allergens
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
gőzsűrűség
4.6 (vs air)
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.622 (lit.)
bp
250-252 °C (lit.)
mp
−9-−4 °C (lit.)
sűrűség
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
cinnamon; spicy; sweet; warm
SMILES string
[H]C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Általános leírás
trans-Cinnamaldehyde is a cinnamon flavored compound mainly found in cinnamon bark.[1][2] It may act as a potential antimicrobial agent against Escherichia coli O157:H7 in apple juice and cider.[3]
Alkalmazás
Buildingblock - Cinnamaldehyde is an unsaturated aldehyde so it can easily react to many different compounds to be used in a wide range of fragrance compositions. It is also a building block for several agrochemicals (miticides) or for derivatives like cinnamic alcohol, 3-phenylpropanol, cinnamonitrile, 3-phenylpropionylaldehyde (fragrances and as an alternative to enalapril, lisinopril and ramipril).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Kakuyou Ogawa et al.
Journal of natural medicines, 73(3), 513-522 (2019-03-29)
Nutmeg (Myristica fragrans) is widely used to flavour sweet and savoury foods and has been used as a herbal medicine to enhance appetite in Asian countries. Nutmeg oil contains compounds such as myristicin and methyl eugenol. Previously, we found that
Inactivation of Escherichia coli O157: H7 in apple juice and apple cider by trans-cinnamaldehyde
Baskaran SA, et al
International Journal of Food Microbiology, 141(1), 126-129 (2010)
Cinnamaldehyde content in foods determined by gas chromatography? mass spectrometry
Friedman M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48(11), 5702-5709 (2000)
Inactivation of Enterobacter sakazakii in reconstituted infant formula by trans-cinnamaldehyde
Amalaradjou MAR, et al
International Journal of Food Microbiology, 129(2), 146-149 (2009)
Phillip W Clapp et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 316(3), L470-L486 (2019-01-04)
Aldehydes in cigarette smoke (CS) impair mitochondrial function and reduce ciliary beat frequency (CBF), leading to diminished mucociliary clearance (MCC). However, the effects of aldehyde e-cigarette flavorings on CBF are unknown. The purpose of this study was to investigate whether