Fontos dokumentumok
I17206
Isoeugenol
98%, mixture of cis and trans
Szinonimák:
2-Methoxy-4-propenylphenol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.575 (lit.)
bp
132 °C/10 mmHg (lit.)
mp
27 °C (lit.)
sűrűség
1.077 g/mL at 25 °C
SMILES string
OC1=CC=C(/C=C/C)C=C1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3/b4-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
Géninformáció
rat ... Ar(24208)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?