Fontos dokumentumok
W245607
Ethyl propionate
≥97%, FCC, FG
Szinonimák:
2-methyl butyrate, Ethyl propanoate, Propanoic acid ethyl ester, Propionic ether
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
3.52 (vs air)
gőznyomás
40 mmHg ( 27.2 °C)
Teszt
≥97%
öngyulladási hőmérséklet
887 °F
robbanási határérték
11 %
törésmutató
n20/D 1.384 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
sűrűség
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
grape; ethereal; fruity; rum; sweet; wine-like
SMILES string
CCOC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Tuning the Electrolyte and Interphasial Chemistry for All-Climate Sodium-ion Batteries.: In a pioneering study on sodium-ion batteries, this research discusses the optimization of the electrolyte matrix, including the use of ethyl propionate, to enhance battery performance under varying climatic conditions (He et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?