Merck
W244220
Sigma-Aldrich
Ethyl levulinate
greener alternative
natural, ≥98%, FG
Szinonimák:
Ethyl 4-oxopentanoate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COCH2CH2COOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.17
FEMA-szám:
2442
Beilstein:
507641
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.435
NACRES:
NA.21
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥98%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
sűrűség
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
apple; fresh; green; melon; fruity; sweet
SMILES string
CCOC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-10-7(9)5-4-6(2)8/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hanjin Im et al.
Bioresource technology, 193, 386-392 (2015-07-06)
This work addresses an unprecedented way of co-producing biodiesel (FAEE) and valuable chemicals of ethyl levulinate (EL), ethyl formate (EF) and diethyl ether (DEE) from wet in situ transesterification of microalgae. EL, EF, and DEE were significantly produced up to