Fontos dokumentumok
126799
1-Dodecanol
reagent grade, 98%
Szinonimák:
Alcohol C12, Dodecyl alcohol, Lauryl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
7.4 (vs air)
gőznyomás
0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
Forma
solid or liquid
öngyulladási hőmérséklet
500 °F
robbanási határérték
4 %
törésmutató
n20/D 1.442 (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
mp
22-26 °C (lit.)
oldhatóság
water: slightly soluble 1 g/L at 23 °C
sűrűség
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
249.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
121 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?