Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1033
Teszt
≥99.5%
form
powder or granules
robbanási határérték
8 %, 65 °F
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
oldhatóság
water: 383 g/L at 25 °C
kation nyomok
As: ≤3.0 ppm
Cd: ≤1.0 ppm
Hg: ≤1.0 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
odorless
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SRC(6714)
Általános leírás
Alkalmazás
- Integrated time-series biochemical, transcriptomic, and metabolomic analyses reveal key metabolites and signaling pathways in the liver of the Chinese soft-shelled turtle (Pelodiscus sinensis) against Aeromonas hydrophila infection.: This study uses a combination of biochemical, transcriptomic, and metabolomic approaches to identify critical metabolites and pathways, including those involving citric acid, in the response of the Chinese soft-shelled turtle to bacterial infection (Ji et al., 2024).
- Enhancement of vitamin B(6) production driven by omics analysis combined with fermentation optimization.: The study integrates omics analyses with fermentation strategies to boost vitamin B6 production, identifying citric acid as a pivotal metabolic component in the optimization process (Tian et al., 2024).
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?