Fontos dokumentumok
791725
Citric acid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.5%
Szinonimák:
2-Hydroxy-propane-1,2,3-tricarboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
anhydrous
Minőségi szint
termékcsalád
Redi-Dri™
Teszt
≥99.5%
Forma
crystals
minőség
free-flowing
robbanási határérték
8 %, 65 °F
szennyeződések
Substances carbonizable by hot sulfuric acid, passes test
izzítási maradék
≤0.02%
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.003%)
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Fe: ≤3 ppm
Pb: ≤2 ppm
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.