Merck
W277304
Sigma-Aldrich
Neryl acetate
≥98%, stabilized, FCC, FG
Szinonimák:
cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
196.29
FEMA-szám:
2773
Beilstein:
1722814
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2061
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.213
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
citrus; floral; fruity; rose; soapy; sweet
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥98%
tartalmazhat
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
összetétel
Contains IFRA and EU1223/2009 restricted Citral (Neral + Geranial) and Geraniol
törésmutató
n20/D 1.460 (lit.)
bp
134 °C/25 mmHg (lit.)
sűrűség
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
geraniol, nerol, citral (neral+geranial)
Érzékszervi
citrus; floral; fruity; rose; soapy; sweet
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC\C=C(\C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 5 ppm
Egyéb megjegyzések
Natural occurrence: Orange juice, lemon, grapefruit, mandarin, lime and bergmot essential oils, black currant buds, grape, nutmeg, cocoa, tea, spice and buchu oil.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
210.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
99 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 78-78 (2003)
Bio-degradation of acetates of geraniol, nerol & citronellol by P. incognita: isolation & identification of metabolites.
K M Madyastha et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 20(3), 136-140 (1983-06-01)
Kye Chung Park et al.
Journal of insect physiology, 78, 33-46 (2015-05-06)
Phytophagous insects detect volatile compounds produced by host and non-host plants, using species-specific sets of olfactory receptor neurons (ORNs). To investigate the relationship between the range of host plants and the profile of ORNs, single sensillum recordings were carried out
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis