Fontos dokumentumok
8.20597
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
for synthesis
Szinonimák:
Ethyl gallate, Gallic acid ethyl ester, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid ethyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
3,4,5-(OH)3C6H2COOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.17
Beilstein:
2116014
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
212-608-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
mp
150-152 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O5/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,10-12H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VFPFQHQNJCMNBZ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 152 °C
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Slide 1 of 2
1 of 2