Merck
W297607
Sigma-Aldrich
Quinine monohydrochloride dihydrate
≥95%, FG
Szinonimák:
Quinine monohydrochloride dihydrate, Quinine hydrochloride dihydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H24N2O2 · HCl · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
396.91
FEMA-szám:
2976
Beilstein:
6112655
EC-szám:
Európai Tanács szám:
715
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
14.155
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
odorless
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Teszt
≥95%
optikai aktivitás
[α]22/D −235°, c = 2 in 0.1 M HCl
mp
115-116 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
odorless
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H][C@@]12CCN(C[C@@H]1C=C)[C@@]([H])(C2)[C@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14-,19-,20+;;;/m0.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MPQKYZPYCSTMEI-FLZPLBAKSA-N
Alkalmazás
  • Rats can predict aversiveness of Active Pharmaceutical Ingredients.: This study explores the use of rats to predict the aversiveness of various active pharmaceutical ingredients (APIs), including Quinine hydrochloride dihydrate, by measuring behavioral responses. The findings suggest that animal models can be effective in preclinical assessments of API aversiveness, which is crucial for drug formulation and patient compliance (Soto et al., 2018).
  • Impact of sodium lauryl sulfate in oral liquids on e-tongue measurements.: This research investigates the influence of sodium lauryl sulfate on electronic tongue measurements of bitterness in oral liquid formulations containing Quinine hydrochloride dihydrate. The study highlights the importance of excipients in modifying taste perception, which is significant for developing palatable pharmaceutical products (Immohr et al., 2016).
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)