Fontos dokumentumok
8.18707
Sigma-Aldrich
Citric acid
anhydrous for synthesis
Szinonimák:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.12
Beilstein:
782061
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
201-069-1
NACRES:
NA.22
pH:
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
gőznyomás
<0.1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (alkalimetric)
Forma
solid
hatékonyság
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
8 %, 65 °F
pH
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
bp
200 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
153-159 °C (lit.)
oldhatóság
1330 g/L
sűrűség
1.665 g/cm3 at 18 °C
térfogatsúly
560 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Citric acid′s role in nanotechnology: Research on the use of citric acid as a precursor in the synthesis of carbon dots, highlighting its role in the creation of fluorescent nanoparticles for advanced material applications (J Schneider et al., 2017).
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1