Fontos dokumentumok
94676
Citric acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
8 %, 65 °F
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
A new RP-HPLC method is proposed for the determination of organic acids in 100% aqueous mobile phase using an Ascentis® Express AQ-C18 column
Új RP-HPLC-módszert javasolunk szerves savak meghatározására 100%-os vizes mozgófázisban, Ascentis® Express AQ-C18 oszlop használatával.