C0759
Citric acid
99%
Szinonimák:
2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylic acid
Teszt
99%
form
crystals
robbanási határérték
8 %, 65 °F
pKa (25 °C)
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.40
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 383 g/L at 25 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Trialkyl citrates via sulfuric acid-catalyzed esterification with aliphatic alcohols C2-C5.
- Biodegradable thermoset polymer via catalyst-free polycondensation reaction.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Citrate is one of many cell culture components that affects the performance of serum-free, protein-free and animal protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins such as monoclonal antibodies.