Fontos dokumentumok
8.18627
Sigma-Aldrich
Linalool
for synthesis
Szinonimák:
Linalool, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C(CH3)=CH(CH2)2C(OH)(CH3)CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
201-134-4
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.10 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
235 °C
hatékonyság
2790 mg/kg LD50, oral (Rat)
5610 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
0.9-5.2 % (v/v)
pH
4.5 (25 °C, 1.45 g/L in H2O)
átmeneti hőmérséklet
flash point 79 °C
oldhatóság
1.45 g/L
sűrűség
0.86 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(CCC=C(C)C)(C)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.862
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup