Fontos dokumentumok
43318
Citral
analytical standard
Szinonimák:
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Geranial and neral mixture
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
5 (vs air)
gőznyomás
0.2 mmHg ( 200 °C)
Teszt
≥95.0% (cis + trans, GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.487-1.489
n20/D 1.488 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
sűrűség
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmasság
conforms to structure for Proton NMR spectrum
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Essential oils using reversed-phase high performance liquid chromatography with photodiode array detection (RP-HPLC-PDA), further confirmed by gas-chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
- Cymbopogon citratus volatile oil using high performance liquid chromatography with UV detection (HPLC-UV) and gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
98 °C - DIN 51758
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?