Fontos dokumentumok
8.02489
Sigma-Aldrich
Citral
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
Szinonimák:
Citral, 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
EC index szám:
226-394-6
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<1 hPa ( 50 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
225 °C
hatékonyság
4950 mg/kg LD50, oral (Rat)
2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
4.3-9.9 % (v/v)
bp
227-229 °C/1013 hPa
mp
<-20 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 98 °C
sűrűség
0.89 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O=C\C=C(\CCC=C(C)C)/C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3/b10-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N
Analízis megjegyzés
Assay isomers (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.887 - 0.889
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
98 °C - DIN 51758