Fontos dokumentumok
C83007
Citral
95%
Szinonimák:
Lemonal, 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Geranial and neral mixture
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.2 mmHg ( 200 °C)
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.488 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
sűrűség
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Általános leírás
Citral is a monoterpene aldehyde used as an aromatic ingredient in food and cosmetic industry.
Alkalmazás
- Citral has been used as an anti-tumor agent against breast cancer cell lines (MCF-7 and MDA-MB-231).
- It shows antipyretic effects which can be studied by systemic administration of lipopolysaccharide (LPS) to rats.
- It can undergo 1,3-dipolar cycloaddition reaction with trimethylsilylazide to form 1,2,3-triazolines which possess pharmaceutical properties.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
98 °C - DIN 51758
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?