Fontos dokumentumok
PHR1828
Eucalyptol (cineole)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Eucalyptol, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000176
traceable to USP 1268900
API-család
cineole
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.457 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
sűrűség
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Eucalyptol, a natural monoterpene, is a component of many medicinally active aromatic plants, such as eucalyptus, cardamom, thyme, rosemary, and ginger. It exhibits subduing effect on mucus hypersecretion, non-purulent rhinosinusitis, and asthma.
Alkalmazás
- Simultaneous estimation of menthol and eucalyptol in their combined marketed analgesic formulations by high-performance thin layer chromatography (HPTLC) procedure
- The development of an International Conference on Harmonization (ICH) guideline validated HPTLC method for the determination of α-pinene and eucalyptol in plants from the Lamiaceae family
- Headspace sorptive extraction (HSSE) of seven monoterpenes for their gas chromatography and mass spectrometry (GC-MS) based quantitative analysis from different honey samples
- Screening and estimation of eucalyptol in a polyherbal formulation using an HPTLC-based technique
Analízis megjegyzés
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?