Fontos dokumentumok
Z740943
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials culture tube with screw cap and PTFE/rubber liner
capacity 10 mL, O.D. × L 15 mm × 125 mm, round bottom
About This Item
UNSPSC kód:
41121706
NACRES:
NB.11
material
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
kiszerelés
pack of 72 ea
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
külső átmérő × H
15 mm × 125 mm
kapacitás
10 mL
Általános leírás
Clear borosilicate glass, round bottom culture tubes with thread top and black phenolic cap. Cap has bonded PTFE faced rubber liner.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)