Fontos dokumentumok
BR143854
BRAND® high purity PFA washing bottle
capacity 500 mL, GL 25 narrow neck
Szinonimák:
Bottles, PFA, Plastics, Wash bottles
About This Item
UNSPSC kód:
41103209
NACRES:
NB.17
material
ETFE cap
FEP tube
PFA bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
white bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (GL 25)
Jellemzők
label no label
vented
with cap
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 143854
kapacitás
500 mL
átmérő × Ma
76 mm × 189 mm
szerelvény
GL 25 narrow neck
Általános leírás
Technical Grade-PFA, screw caps ETFE, with tubes FEP. These bottles contain a small fraction of reprocessed PFA from our production process. Tips of wash tubes may be cut to increase flow rate. Withstands high temperatures and chemical attack.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)