Z358657
Filter membranes, nitrocellulose
MF membrane, pore size 0.22 μm, diam. 293 mm
About This Item
Javasolt termékek
material
MF membrane
gyártó/kereskedő neve
Millipore GSWP29325
Átmérő
293 mm
pórusméret
0.22 μm
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)