Fontos dokumentumok
86485
Terpinolene
technical, ≥85% (GC)
Szinonimák:
4-Isopropylidene-1-methylcyclohexene, p-Menth-1,4(8)-diene, p-Meth-1-en-8-yl-formate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
~4.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
~0.5 mmHg ( 20 °C)
grade
technical
Teszt
≥85% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.489 (lit.)
n20/D 1.491
bp
184-185 °C (lit.)
sűrűség
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C\C(C)=C1/CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4H,5-7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MOYAFQVGZZPNRA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
141.8 °F - Seta closed cup
Lobbanási pont (C)
61 °C - Seta closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?